Learn More
Bel Art™ Dry-Keeper™ Armario desecador apilable
Código de producto. 11362090
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
13 latas
6 latas
Longitud (métrico):
22,3 cm
25,4 cm
Anchura (métrico):
20 cm
25,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11362090 6 latas 22,3 cm 20 cm cada uno
11347200 13 latas 25,4 cm 25,4 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362090 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor H420530000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.07€
    297.80€ / paquete de 1
    Ahorro 49.27€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cabinas de desecadores compactas y apilables
Cabinas de desecadores compactas y apilables
  • Los gabinetes de almacenamiento de poliestireno de alto impacto protegen el contenido de la humedad.
  • La puerta abatible se desliza hacia el compartimento inferior debajo del gabinete.
  • Se pueden apilar cinco unidades en alto para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento en seco.
  • Pequeño armario desecador apilable:
    • Transparente para fácil visualización del contenido.
    • Incluye frasco de gel de sílice desecante listo para usar.
    • La puerta se cierra de forma segura mediante dos pestillos enrollables.
    • Volumen interior: 0,14 pies cúbicos.
    • Dimensiones (largo x ancho x alto): 8,25 x 8,88 x 6,75 in. (21x22x17 centímetros).
  • Armario desecador apilable mediano:
    • El tinte ahumado ayuda a proteger los contenidos sensibles a la luz.
    • Dos estantes perforados ajustables se pueden configurar a 4 alturas.
    • Incluye pequeña bandeja desecante.
    • La puerta se cierra de forma segura mediante un pestillo enrollable.
    • Volumen interior: 0,35 pies cúbicos.
    • Dimensiones (largo x ancho x alto): 10 x 10 x 10 in. (25x25x25 cm).
Especificaciones
Color Transparente
Modelo de cabina Vertical (Stacking)
Material Poliestireno
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Con junta abatible hacia abajo
Para utilizar con (aplicación) Protección del contenido contra la humedad para su uso con recipientes o cartuchos de desecante Scienceware™
Admite 6 latas
Incluye Frascos listos para su uso de gel de sílice desecante, dos cierres de rodillo
Volumen (imperial) 0,14 pies cúb.
Dimensiones (L x An) 8,8 x 8,2 in. (22,3 x 20 cm)
Longitud (imperial) 8,8 in
Longitud (métrico) 22,3 cm
Anchura (imperial) 8,2 in
Anchura (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 6,62 in
Altura (métrico) 17 cm