Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cabina de desecadores para purga de gases apilable y de tamaño pequeño Dry-Keeper
Código de producto. 11342104
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (imperial):
0,1 pies cúb.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
11342104 0,1 pies cúb. cada uno
1 options
Código de producto. 11342104 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor H420530002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    443.20€ / paquete de 1
    Ahorro 45.80€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Se pueden apilar hasta 5 unidades de almacenamiento en seco de reducidas dimensiones para un uso máximo del espacio de la mesa de trabajo.
  • La puerta abatible hacia abajo se desliza hacia el interior del compartimento situado bajo el armario
  • Los puertos de gas montados en la parte trasera están cónicos para aceptar tubos de 0,25 a 0,375 in. D.I.
  • Volumen interior 0,1 pies cúbicos.
  • Los puertos de gas se pueden cerrar para utilizar el desecador con cartuchos de desecante estándar 10555044, 11317194 y 11867913
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Modelo de cabina Vertical
Material Poliestireno
Tipo de producto Desecadores con purga de gas
Modelo de puerta Precipitación «pull-down»
Volumen (imperial) 0,1 pies cúb.
Longitud (imperial) 8,25 in
Longitud (métrico) 21 cm
Anchura (imperial) 10,62 in
Anchura (métrico) 27 cm
Altura (imperial) 6,75 in
Altura (métrico) 17 cm