Learn More
Sanplatec™ Dry Keeper no automático
Código de producto. 30245634
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
C-3B
C-3BS
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30245634 C-3B cada uno
16465314 C-3BS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30245634 Proveedor Sanplatec™ N.º de proveedor 0030
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Un desecador de tipo no automático excelente para su uso en aplicaciones de deshumidificación.
  • Con una cómoda bandeja para gel de sílice
  • Las placas de los estantes se pueden ajustar en 8 pasos a intervalos de 28 mm para adaptarse al tamaño de los artículos almacenados.
  • Diseño horizontal para una mayor estabilidad
  • La humedad interior es ligeramente diferente en función de la temperatura ambiente seleccionada y las condiciones de uso
  • Cabina con cuerpo de PVC y marco de ABS
  • Marco blanco, laterales transparentes
Especificaciones
Modelo de cabina Carga frontal
Material PVC, ABS
Tipo de producto Desecador
Incluye Bandeja de gel de sílice, 3 estantes
Modelo C-3B