Learn More
Cole-Parmer™ Cofre de almacenamiento de hielo seco ThermoSafe 450
Código de producto. 15131383 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15131383 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15131383 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0372102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    890.83€ / paquete de 1
    Ahorro 219.17€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Diseñado con un núcleo de aislamiento de plástico de espuma extragrueso. El cofre de almacenamiento de hielo seco Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 tiene una capacidad de 38,55 kg (85 lb).
Diseñado con un núcleo de aislamiento de plástico de espuma extragrueso. El cofre de almacenamiento de hielo seco Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 tiene una capacidad de 38,55 kg (85 lb).
  • Seis días para que 40,82 kg (90 lb) de hielo seco se sublimen a 2,26 kg (5 lb)
  • Construido con polietileno resistente de doble pared
  • Espuma de poliuretano de aislamiento extragruesa
Especificaciones
Capacidad (imperial) 40,82 kg (90 lb), 45,3 l (1,6 cu. ft.)
Longitud (métrico) interior 38,7 cm
Anchura (métrico) interior 35,6 cm
Altura (métrico) interior 38,7 cm
Material Policarbonato
Tipo de producto Cofre de almacenamiento de hielo seco
Cantidad 1 unidad
Color Gris
Capacidad (métrico) 40,823 L