Learn More
Gardner Denver Welch™ Trampa de hielo seco/isopropanol (-79 °C)
Código de producto. 15321461 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Colector de vacío (línea Schlenk)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15321461 Colector de vacío (línea Schlenk) cada uno
1 options
Código de producto. 15321461 Proveedor Gardner Denver Welch™ N.º de proveedor U1420H14
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Trampa fría de línea de aspiración efectiva para colectores de vacío o líneas Schlenk.
  • Recomendado para el uso de un colector de vacío (línea Schlenk)
  • Utiliza hielo seco o nitrógeno líquido como refrigerante
  • El centro extraíble facilita la limpieza de la superficie de captura
  • Tiene un pocillo central de 2,8 l para mezcla de hielo seco/alcohol isopropílico o nitrógeno líquido
  • El anillo transparente permite la monitorización visual de la superficie de captura sin romper el vacío mientras el sistema está en funcionamiento
  • Con hielo seco la temperatura fría puede mantenerse hasta 12 horas dependiendo de la carga de vapor
  • Con nitrógeno líquido la temperatura fría puede mantenerse hasta 2 horas dependiendo de la carga de vapor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colector de vacío (línea Schlenk)
Tipo Trampa de hielo seco/isopropanol