Learn More
Grant Instruments™ Termobloque seco/refrigerador
Click to view available options
Admite:
Admite hasta 32 microtubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para usar con aplicaciones de laboratorio que requieran refrigeración y calentamiento en microtubos dentro de la configuración de temperatura.
- Cambia fácilmente entre los modos de refrigeración y calefacción
- Ventajoso cuando se trabaja con las microcantidades de reactivos utilizados en microtubos
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Admite hasta 32 microtubos |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +100 °C |
| Tipo | Baño seco/bloque |
| Estabilidad de la temperatura | ± 0,1 °C |
| Uniformidad de temperatura | ± 0,5 °C |
| Temporizador | De 1 min a 96 h |
| Garantía | 2 años |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 260 x 240 x 165 mm |
| Longitud (métrico) | 260 mm |
| Anchura (métrico) | 240 mm |
| Mostrar más |