Learn More
Grant Instruments™ Refrigerador/termobloque seco
Código de producto. 17795019
Change view
Click to view available options
Tamaño del tubo:
1,5 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tubo unitSize
17795019 1,5 mL cada uno
17705029 2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17795019 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PCH2 12V
El Grant Instruments Los enfriadores/calentadores personales de sobremesa PCH-1/PCH-2/PCH-3 son ideales para aplicaciones de laboratorio que requieren enfriamiento y calentamiento en microtubos dentro del rango de ajuste de temperatura de – 10 °C a +100 °C.
El refrigerador/calentadores de PCH permiten mantener una temperatura estable durante las fluctuaciones de temperatura ambiente.
  • La ingeniosa construcción de bloques, combinada con un potente módulo Peltier, produce un enfriamiento y calentamiento muy rápidos para un cambio rápido de aplicación y una mayor flexibilidad. Además, el efecto Peltier produce un enfriamiento y calentamiento eficaces para pequeñas cargas térmicas sin necesidad de utilizar un sistema de refrigeración.
  • El sistema de control de temperatura seca mantiene un entorno de trabajo limpio, lo que reduce la posibilidad de contaminación o dilución de la muestra. Un sistema Peltier, sin la vibración de la refrigeración ni la turbulencia de un baño de agua, también es ideal para todas las incubaciones en las que las condiciones estables son críticas.
  • El PCH es una herramienta muy eficaz para la preparación de muestras de ADN para la electroforesis desnaturalizante. El calentamiento excepcionalmente rápido permite alcanzar rápidamente la temperatura de desnaturalización °de 95 °C, el temporizador indicará el final del tiempo de desnaturalización y las muestras se pueden enfriar rápidamente nuevamente y estar listas para cargar los geles.
  • Rango de ajuste de refrigeración/calefacción desde – ºDe 10 °C a 100 °C, con tiempos de enfriamiento y calentamiento muy rápidos
  • Estabilidad ±0,1 °C, uniformidad ±0,25 °C a 37 °C
  • Elección de dos modelos; capacidad para hasta 32 microtubos en una combinación de dos tamaños: 12 x 1,5 mL más 20 x 0,5 mL (PCH-1) o hasta 20 microtubos de un tamaño: 20 tubos de 1,5 mL (PCH-2),  hasta un total de 20 microtubos de 2 mL (PCH-3)
  • Práctico temporizador de reacción integral con alarma sonora
  • El sistema de control de temperatura seca mantiene un entorno de trabajo limpio y sin vibraciones
  • Una pantalla LCD 2-line indica claramente los valores establecidos y reales de temperatura y tiempo. Funciona en combinación con sencillos botones pulsadores para facilitar la configuración.
  • Los tubos flexibles y los rápidos tiempos de calentamiento/enfriamiento permiten un cambio rápido de la aplicación
Aplicaciones:
Ciencias de la vida – almacenamiento de enzimas de restricción congeladas, traducciones de mellas, reacciones de ligadura, digestos de restricción, solubilización de proteínas para PAGE, incubación en caliente de tubos de microcentrífuga para hibridación, reacciones enzimáticas y desactivaciones.
Clínico – Enfriamiento de muestras de sangre antes de la prueba de coagulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Termobloque/refrigerador seco para microtubos de 20 x 1,5 ml de -10 °C a +100 °C (temperatura ambiente: -30 °C mínimo)
Admite 20 microtubos
Tipo de tapón Enchufe de EE. UU., UE, Reino Unido y AUS
Intervalo de temperatura (métrico) -10 °C a +100 °C (Rango de ajuste de refrigeración/calefacción)
Tipo Refrigerador/termobloque seco
Pantalla LCD de 2 líneas × 16 caracteres
Modelo PCH-2 12 V
N.º de bloques 1
Estabilidad de la temperatura Estabilidad ± 0,1 °C, uniformidad de ± 0,25 °C a 37 °C
Temporizador De 1 min a 96 h, sin interrupciones
Tamaño del tubo 1,5 mL
Garantía 2 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 32 x 30 x 25 cm
Peso con embalaje (métrico) 4 kg
Peso (métrico) 3,2 kg
Tensión 12 V
Vataje 55 W
Amperaje 4,4 A