Learn More
Thermo Scientific™ Bomba peristáltica para Dry-Bags™
Código de producto. 15229407
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cabezal de bomba, modelo de bomba 1300-3600
Modelo:
1300-3600
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Modelo unitSize
15229407 Cabezal de bomba, modelo de bomba 1300-3600 1300-3600 cada uno
1 options
Código de producto. 15229407 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DB3000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6565.00€
    6196.28€ / paquete de 1
    Ahorro 368.72€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumpla los patrones de precisión ISO y proporcione un control de velocidad preciso para el llenado y la dispensación de Dry-Bags con esta bomba peristáltica digital y cabezal de bomba fáciles de usar.
Cumpla los patrones de precisión ISO y proporcione un control de velocidad preciso para el llenado y la dispensación de Dry-Bags utilizando la bomba peristáltica Thermo Scientific™ Dry-Bags™, una unidad de bomba peristáltica digital y cabezal de bomba fáciles de usar y de configuración rápida.
  • Utilice la amplia gama de opciones de control remoto, que son perfectas para aplicaciones con procesos automatizados.
  • Automatice la dispensación con opciones programables por volumen, tiempo o retardos programados entre ciclos.
  • Controle la dirección y la velocidad del flujo de la bomba de manera exacta y fiable con una pantalla de RPM digital, con una exactitud del ± 0,1 % (conformidad ISO); los símbolos del teclado utilizados con más frecuencia ayudan a indicar las funciones disponibles.
  • Consiga de una fiabilidad tranquila y sin mantenimiento gracias al motor sin escobillas.
  • Optimice la exactitud del sistema mediante la calibración de la bomba mientras está en funcionamiento y se almacena la configuración de calibración; se puede almacenar una calibración por tamaño de tubo en la memoria del sistema.
  • Muestre varios idiomas para su uso en todo el mundo.
  • Reduzca al mínimo el tiempo de inactividad con un bajo mantenimiento y la capacidad de cambiar los tubos en menos de 30 segundos.
  • Proteja el funcionamiento de las unidades con un panel frontal resistente a las salpicaduras.
  • Ponga en funcionamiento la bomba en cualquier lugar del mundo con voltaje universal.
Póngase en contacto con nosotros para solicitar una demostración de la bomba peristáltica y sus accesorios.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ETL, cETL, CE, RoHS
Tipo de pantalla LED
Para utilizar con Dry-Bags
Incluye Cabezal de bomba, modelo de bomba 1300-3600
Material ABS (caja), aluminio recubierto de polvo (caja)
Modelo 1300-3600
Longitud global (imperial) 13 pulg
Anchura total (imperial) 8 pulg
Altura total (imperial) 8 pulg
Peso con embalaje (imperial) 20 lb
Peso con embalaje (métrico) 9,07 kg
Tensión 115/230 VCA (selección automática)
Tipo Bomba peristáltica