Learn More
Thermo Scientific™ Diluyente de recuperación máxima (MRD) Dry-Bags ™
Código de producto. 12660299
Change view
Click to view available options
Formato:
Dry-Bags™, sin filtro
Producción:
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato Producción unitSize
12660299 Dry-Bags™, sin filtro 20 l cada uno
1 options
Código de producto. 12660299 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DB0733M
Simplifique la preparación de medios en laboratorios alimentarios con este medio deshidratado de gran calidad en un práctico formato de bolsa; solo hay que abrir, llenar y dispensar, lo que ahorra un tiempo muy valioso en el laboratorio.
Ahorre tiempo en la preparación de medios y diluyentes a granel para pruebas de microbiología alimentaria usando diluyente de recuperación máxima (MRD) Thermo Scientific™ Dry-Bags™. Los medios irradiados se suministran en bolsas de plástico transparentes y ligeras: solo hay que añadir agua y el medio estará listo para su uso. Cada bolsa tiene una capacidad aproximada de 20 l de medio, que pueden dispensarse a través del tubo de salida.
Utilice diluyente de recuperación máxima (MRD) como un medio que combina el efecto protector de la peptona en la solución de dilución con el apoyo osmótico de la solución salina fisiológica. La baja concentración de peptona no causa multiplicación de los microorganismos en 45 minutos (a 20-25 °C) de la dilución de la muestra. La fuerza isotónica del diluyente garantiza la recuperación de organismos de varias fuentes que pueden ser vulnerables en agua destilada o suspensiones acuosas.
Prácticos
  • Preparación rápida y sencilla: solo tiene que añadir agua desionizada a través del filtro de esterilización a cada Dry-Bag y estará lista para usarse en unos minutos. También puede añadirse agua preesterilizada en condiciones asépticas.
Rentable
  • Transporte ligero: no es necesario pesar ni esterilizar el medio, por lo que se reduce en gran medida el trabajo de los departamentos de preparación de medios y se hace un menor uso del equipo.
Seguras
  • No es necesario manejar material de vidrio ni pesar medios de cultivo, ni tampoco añadir reactivos suplementarios: las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
Calidad garantizada
  • Todos los lotes disponen de un certificado de calidad para reducir el número de controles de calidad por el usuario.
Flujo de trabajo
  • Las Dry-Bags se adaptan fácilmente a los flujos de trabajo y al equipamiento de los laboratorios, como los diluidores automatizados.
Fácil de utilizar
  • Las Dry-Bags son sencillas de llenar y dispensar; solo es necesaria una formación mínima.
Ahorra espacio
  • Las Dry-Bags se suministran en prácticos paquetes de cinco o diez unidades, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse cuando se desee.
El medio rehidratado de las Dry-Bags puede almacenarse durante 3 días a temperatura ambiente (lejos de fuentes de luz intensa) y estas están disponibles con filtros adjuntos para mayor comodidad o sin filtros como opción más económica. Para las Dry-Bags suministradas sin filtros, hay disponibles filtros reutilizables y esterilizables en autoclave (DB0200A). Para mayor comodidad, se recomienda llenar las Dry-Bags con la bomba peristáltica Thermo Scientific (DB2000A o DB3000A) y dispensarlas con el diluidor automático Thermo Scientific (DB4000A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente, sin color
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Diluyente de recuperación máxima (MRD) Dry-Bags
Formato Dry-Bags™, sin filtro
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 10/paq.
Producción 20 l