Learn More
Drummond™ Micropipetas desechables Microcap™
Código de producto. 11900517 Tienda Cole-Parmer Productos
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
15 μL
Longitud (métrico):
32 mm
54 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11900517 15 μL 54 mm paquete de 100
11888661 0,5 μl 32 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11900517 Proveedor Drummond™ N.º de proveedor 10000150
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una forma rápida, segura, limpia y exacta de transferir líquidos en microcantidades
  • Tubos capilares de vidrio de calibre de precisión
  • Microtapones desechables
  • Con soporte de marcado y dispensador de perilla
Especificaciones
Exactitud ±1%
Diámetro interior (imperial) 0,0039 in
Diámetro exterior (imperial) 0,021 in
Diámetro interior (métrico) 0.09 mm
Diámetro exterior (métrico) 0.53 mm
Material De vidrio
Incluye Soporte de marcado y dispensador de perilla
Longitud (imperial) 2.12 in.
Volumen (métrico) 15 μL
Longitud (métrico) 54 mm
Tipo Micropipetas
Desechables Single-use