Learn More
Kimble Chase™ Tubos capilares de vidrio de borosilicato Drummond Microcaps
Código de producto. 13045813
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 μl
1 μl
25 μl
50 μl
Longitud (métrico):
32 mm
65 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
13045813 50 μl 100 mm paquete de 100
13065803 0,5 μl 32 mm paquete de 100
12389389 1 μl - paquete de 100
13035813 25 μl 65 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13045813 Proveedor Kimble Chase™ N.º de proveedor 7645000050
Tubos capilares de vidrio de borosilicato Kimble Chase Drummond Microcaps, Capacidad: 0,5 µL, Longitud: 32 mm; cantidad: 100/paquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 μl
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/paquete
Tipo Tubo capilar
Longitud (métrico) 100 mm