Learn More
asecos™ Bastidor de tambor con paleta de sumidero de acero
Código de producto. 17866366 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
66 kg
73 kg
118 kg
139 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
17866366 118 kg cada uno
17856416 66 kg cada uno
17836406 73 kg cada uno
17806426 139 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17866366 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 13089
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El estante para bidones con paleta de sumidero de acero proporciona un almacenamiento seguro y un almacenamiento de llenado de sustancias peligrosas para el agua de todas las clases de riesgo.
  • Para el almacenamiento de aceites, pinturas y lacas.
  • Dispensación segura gracias al depósito colector saliente.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 54,2 gal
Capacidad (métrico) 205 L
Material Acero
Tipo Rack de batería
Longitud (imperial) 52,36 in
Longitud (métrico) 1330.00 mm
Anchura (imperial) 52,36 in
Anchura (métrico) 1330.00 mm
Altura (imperial) 61,81 in
Altura (métrico) 1570.00 mm
Fondo (imperial) 32,09 in
Fondo (métrico) 815.00 mm
Peso (imperial) 260.14 lb.
Peso (métrico) 118 kg