Learn More
asecos™ Estante para bidones con palé de sumidero PE
Código de producto. 17806516 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
42 kg
49 kg
76 kg
97 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17806516 42 kg cada uno
17816516 49 kg cada uno
17816416 76 kg cada uno
17846516 97 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17806516 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 13244
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El estante para bidones con palé colector de PE permite el almacenamiento y llenado seguro de sustancias peligrosas para el agua de todas las clases de riesgo.
  • Para el almacenamiento de ácidos, álcalis y otros productos químicos agresivos.
  • Dispensación segura gracias al depósito colector saliente
Especificaciones
Capacidad (imperial) 15,9 gal
Capacidad (métrico) 60 L
Material Acero
Tipo Rack de batería
Longitud (imperial) 2972 in.
Longitud (métrico) 755.00 mm
Anchura (imperial) 29,72 in
Anchura (métrico) 755.00 mm
Altura (imperial) 61,81 in
Altura (métrico) 1570.00 mm
Fondo (imperial) 31,30 in
Fondo (métrico) 795.00 mm
Peso (imperial) 92.59 lb.
Peso (métrico) 42 kg