Learn More
Buerkle™ Bomba de tambor para disolventes
Código de producto. 17669496 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
95 L/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
17669496 95 L/min. cada uno
1 options
Código de producto. 17669496 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 57630301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5225.00€
    4969.71€ / paquete de 1
    Ahorro 255.29€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de cuerpo para hidrocarburos altamente inflamables como etanol, benzina, butanol, isopropanol, queroseno, metanol, etc.
  • Motor de 230 V
  • Tubo de bomba de acero inoxidable
  • Cable de equilibrado de tensión
  • Manguera de conductividad eléctrica
  • Manguera de disolvente de 2 m de 1,9 cm (3/4 pulg)
  • Boquilla de bomba de latón
  • Junta de rosca del cuerpo de PP
  • Altura de la bomba de suministro 137 kPa (14 mWS), capacidad de la bomba 95 lpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 230 V
Caudal 95 L/min.
Incluye Manguera de disolvente de 2 m de 1,9 cm (3/4 pulg); boquilla de bomba de latón; junta de rosca del cuerpo de PP
Longitud del tubo de la bomba 100 cm
Propiedades de resistencia Disolventes
Tipo Tubo con un diámetro de 41 mm
Certificaciones/conformidad CE