Learn More
Buerkle™ Bomba de tambor para ácidos/álcalis concentrados
Código de producto. 17225146 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
80/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
17225146 80/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 17225146 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 57620200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4750.00€
    4336.19€ / paquete de 1
    Ahorro 413.81€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Bomba de cuerpo para ácidos y álcalis altamente agresivos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fluorhídrico, hipoclorito sódico, etc.
  • Motor de 230 V
  • Tubo de bomba PVDF
  • Conexión de rosca de 3,17 cm (1 1/4 pulg) con conector de manguera de 1,9 cm (3/4 pulg)
  • 2 m de manguera química especial 1,9 cm (3/4 pulg)
  • Boquilla de bomba de PVDF
  • Junta de rosca del cuerpo de PP
  • Altura de la bomba 17 mWS, capacidad de la bomba 80 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Electric
Descripción Bomba de cuerpo para ácidos y álcalis altamente agresivos
Tensión 230 V
Caudal 80/ l/min
Longitud del tubo de la bomba Profundidad de inmersión de 100 cm
Propiedades de resistencia Alkalis, Detergent, Weak Acid
Material PVDF
Tipo de producto Barrel Pump
Para utilizar con (equipo) For containers up to 220 L