Learn More
Buerkle™ Bomba de tambor para ácidos/álcalis concentrados
Código de producto. 16605205 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
80/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
16605205 80/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 16605205 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 57620201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4990.00€
    4553.69€ / paquete de 1
    Ahorro 436.31€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Bomba de cuerpo para ácidos y álcalis altamente agresivos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fluorhídrico, hipoclorito sódico, etc.
  • Motor de 230 V
  • Tubo de bomba PVDF
  • Conexión de rosca de 3,17 cm (1 1/4 in) con conector de manguera de 1,9 cm (3/4 in)
  • 2 m de manguera química especial 1,9 cm (3/4 in)
  • Boquilla de bomba de PVDF
  • Junta de rosca del cuerpo de PP
  • Altura de la bomba 17 mWS, capacidad de la bomba 80 LPM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Electric
Tensión 230 V
Caudal 80/ l/min
Incluye Conexión de rosca de 1 1/4 in con conector de manguera de 3/4 in; Manguera química especial de 2 m 3/4 in; Boquilla de bomba de PVDF; Junta de rosca del cuerpo de PP
Longitud del tubo de la bomba 120 cm
Propiedades de resistencia No apto para ácido clorhídrico.
Material PVDF
Tipo de producto Drum Pump
Para utilizar con (equipo) Concentrated Acids/Alkalis, For containers up to ca. 220 liter
Para utilizar con (aplicación) Ácidos/álcalis concentrados