Learn More
Buerkle™ Bomba de tambor para ácidos y álcalis
Código de producto. 17137908 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
85 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
17137908 85 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 17137908 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 57620100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00€
    2304.25€ / paquete de 1
    Ahorro 115.75€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de barril para ácidos más débiles, como ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido crómico, ácido de batería, ácido cítrico, etc.
  •  Motor de 230 V
  • Tubo de bomba PP, eje Hastelloy do
  • Conexión de rosca 1 1/4” con conector de manguera 3/4”
  • Manguera de tela de PVC de 2 m 3/4”
  • Boquilla de bomba de PP
  • Junta de rosca del cuerpo de PP
  • Altura de la bomba 19 mWS, capacidad de la bomba 85 L/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Bomba de bidón para ácidos y álcalis
Tensión 230 V
Caudal 85 l/min
Incluye Manguera de tela de PVC con boquilla de bomba de PP
Longitud del tubo de la bomba Profundidad de inmersión de 100 cm
Tipo Bomba para barril
Material Polipropileno (tubo de bomba), Hastelloy C (Eje)