Learn More
Oakton™ Higrotermógrafo económico
Código de producto. 11708639 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Marcador rojo
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11708639 Marcador rojo 6 PCS
1 options
Código de producto. 11708639 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 0836880
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Utilice estos marcadores de repuesto con los higrotermógrafos económicos Oakton™.
  • Marcador rojo
  • Se venden en paquetes de seis
  • Para Oakton™ Higrotermógrafo económico
Especificaciones
Incluye 55 hojas de siete días, papel de registro y una pila AA
Para utilizar con (aplicación) Medición y registro de humedad y temperatura
Tipo de producto Marcador rojo