Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida de drogas de abuso - Tira de prueba de tramadol
Tienda MP Biomedicals ProductosDescrizione
La prueba rápida de drogas de abuso - Tira de prueba de Tramadol se basa en el principio de reacción inmunoquímica específica entre anticuerpos y antígenos para analizar compuestos particulares en muestras de orina humana. El ensayo se basa en la competencia por el anticuerpo que se une. Cuando hay droga presente en la muestra de orina, compite con el conjugado de droga por la cantidad limitada de conjugado anticuerpo-colorante. Cuando la cantidad de fármaco es igual o mayor que el valor de corte, evitará la unión del conjugado del fármaco al anticuerpo. Por lo tanto, una muestra de orina positiva no mostrará una banda de color en la zona de la línea de prueba, lo que indica un resultado positivo, mientras que la presencia de una banda de color indica un resultado negativo. Hay una línea de control presente en la ventana de prueba que funciona como control de procedimiento. Esta banda de color siempre debe aparecer en la zona de la línea de control si el dispositivo de prueba se almacena en buenas condiciones y la prueba se realiza adecuadamente.
- Con marcado CE
- Valores de corte personalizables
- Más de 30 parámetros: anfetamina, benzodiazepina, barbitúrico, buprenorfina, cocaína, EDDP, ketamina, metanfetamina, MDMA, metadona, opiáceos, oxicodona, fenciclidina, THC, propoxifeno, tramadol, antidepresivo tricíclico, metilfenidato, fentanilo, cannabis sintético, clonazepam, cotinina, alcohol
- Está diseñado para la determinación cualitativa de Tramadol y metabolitos en muestras de orina humana. Contáctanos para conocer los parámetros y cortes que necesitas. Para esta referencia, el parámetro y el valor de corte son: Tramadol 200 ng/mL.
Specifica
Specifica
| Marcado CE | Autodeclarado |
| Clia Complexity | No aplica |
| Analitos detectables | Tramadol (TRA) |
| Formato | Tira reactiva |
| Formulario | Listo para usar (RTU) |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.