Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida de drogas de abuso - Tarjeta de prueba de metilfenidato
Código de producto. 31454310 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Listo para usar (RTU)
Código de producto. Formulario
31454310 Listo para usar (RTU)
1 options
Código de producto. 31454310 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07RD4010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.32€
    2.21€ / 1 tests
    Ahorro 0.11€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
La tarjeta de prueba de metilfenidato es una prueba in vitro de un solo paso basada en inmunocromatografía.
La prueba rápida de drogas de abuso - Tarjeta de prueba de metilfenidato se basa en el principio de reacción inmunoquímica específica entre anticuerpos y antígenos para analizar compuestos particulares en muestras de orina humana. El ensayo se basa en la competencia por el anticuerpo que se une. Cuando hay droga presente en la muestra de orina, compite con el conjugado de droga por la cantidad limitada de conjugado anticuerpo-colorante. Cuando la cantidad de fármaco es igual o mayor que el valor de corte, evitará la unión del conjugado del fármaco al anticuerpo. Por lo tanto, una muestra de orina positiva no mostrará una banda de color en la zona de la línea de prueba, lo que indica un resultado positivo, mientras que la presencia de una banda de color indica un resultado negativo. Hay una línea de control presente en la ventana de prueba que funciona como control de procedimiento. Esta banda de color siempre debe aparecer en la zona de la línea de control si el dispositivo de prueba se almacena en buenas condiciones y la prueba se realiza adecuadamente.
  • Con marcado CE
  • Valores de corte personalizables
  • Más de 30 parámetros: anfetamina, benzodiazepina, barbitúrico, buprenorfina, cocaína, EDDP, ketamina, metanfetamina, MDMA, metadona, opiáceos, oxicodona, fenciclidina, THC, propoxifeno, tramadol, antidepresivo tricíclico, metilfenidato, fentanilo, cannabis sintético, clonazepam, cotinina, alcohol
  • Está diseñado para la determinación cualitativa de metilfenidato y metabolitos en muestras de orina humana.
  • Para esta referencia, el parámetro y el valor de corte son: Metilfenidato 300 ng/mL.
Especificaciones
Marcado CE Autodeclarado
Clia Complexity No aplica
Analitos detectables Metilfenidato (MPH)
Formato Tarjeta de prueba
Formulario Listo para usar (RTU)