Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida de drogas de abuso - Tarjeta de prueba de ketamina
Código de producto. 31454305 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Listo para usar (RTU)
Código de producto. Formulario
31454305 Listo para usar (RTU)
1 options
Código de producto. 31454305 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07RD7172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.90€
    0.91€ / 1 tests
    Ahorro 96.99€
    99% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
La tarjeta de prueba de ketamina es una prueba in vitro de un solo paso basada en inmunocromatografía.
La prueba rápida de drogas de abuso - Tarjeta de prueba de ketamina se basa en el principio de reacción inmunoquímica específica entre anticuerpos y antígenos para analizar compuestos particulares en muestras de orina humana. El ensayo se basa en la competencia por el anticuerpo que se une. Cuando hay droga presente en la muestra de orina, compite con el conjugado de droga por la cantidad limitada de conjugado anticuerpo-colorante. Cuando la cantidad de fármaco es igual o mayor que el valor de corte, evitará la unión del conjugado del fármaco al anticuerpo. Por lo tanto, una muestra de orina positiva no mostrará una banda de color en la zona de la línea de prueba, lo que indica un resultado positivo, mientras que la presencia de una banda de color indica un resultado negativo. Hay una línea de control presente en la ventana de prueba que funciona como control de procedimiento. Esta banda de color siempre debe aparecer en la zona de la línea de control si el dispositivo de prueba se almacena en buenas condiciones y la prueba se realiza adecuadamente.
  • Con marcado CE
  • Valores de corte personalizables
  • Más de 30 parámetros: anfetamina, benzodiazepina, barbitúrico, buprenorfina, cocaína, EDDP, ketamina, metanfetamina, MDMA, metadona, opiáceos, oxicodona, fenciclidina, THC, propoxifeno, tramadol, antidepresivo tricíclico, metilfenidato, fentanilo, cannabis sintético, clonazepam, cotinina, alcohol
  • Está diseñado para la determinación cualitativa de ketamina y metabolitos en muestras de orina humana.
  • Para esta referencia, el parámetro y el valor de corte son: Ketamina 1000 ng/mL.
Especificaciones
Marcado CE Autodeclarado
Clia Complexity No aplica
Analitos detectables Ketamina (KET)
Formato Tarjeta de prueba
Formulario Listo para usar (RTU)