Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida de drogas de abuso - Tarjeta de prueba de 7 parámetros (AMP1000/BUP10/COC300/MDMA500/MTD300/OPI300/THC50)
Shop All MP Biomedicals ProductsDescription
La prueba rápida de drogas de abuso - tarjeta de inmersión se basa en el principio de reacción inmunoquímica específica entre anticuerpos y antígenos para analizar compuestos particulares en muestras de orina humana. El ensayo se basa en la competencia por el anticuerpo que se une. Cuando hay droga presente en la muestra de orina, compite con el conjugado de droga por la cantidad limitada de conjugado anticuerpo-colorante. Cuando la cantidad de fármaco es igual o mayor que el valor de corte, evitará la unión del conjugado del fármaco al anticuerpo. Por lo tanto, una muestra de orina positiva no mostrará una banda de color en la zona de la línea de prueba, lo que indica un resultado positivo, mientras que la presencia de una banda de color indica un resultado negativo. Hay una línea de control presente en la ventana de prueba que funciona como control de procedimiento. Esta banda de color siempre debe aparecer en la zona de la línea de control si el dispositivo de prueba se almacena en buenas condiciones y la prueba se realiza adecuadamente.
- Con marcado CE
- Está diseñado para la determinación cualitativa de sustancias farmacológicas y metabolitos en muestras de orina humana.
- Pruebas a medida con combinaciones personalizadas
- Más de 30 parámetros: anfetamina, benzodiazepina, barbitúrico, buprenorfina, cocaína, EDDP, ketamina, metanfetamina, MDMA, metadona, opiáceos, oxicodona, penciclidina, THC, propoxifeno, tramadol, antidepresivo tricíclico, metilfenidato, fentanilo, cannabis sintético, clonazepam, cotinina, alcohol
- Parámetros de adulteración: oxidantes, lejía, clorocromato de piridinio, nitrito, creatinina, pH y gravedad específica
- Para esta referencia, los parámetros y valores de corte son: Anfetamina 1000 ng/mL, Buprenorfina 10 ng/mL, Cocaína 300 ng/mL, MDMA 500 ng/mL, Metadona 300 ng/mL, Opiáceos 300 ng/mL, THC 50 ng/mL.
Specifications
Specifications
| Marcado CE | Autodeclarado |
| Clia Complexity | No aplica |
| Analitos detectables | Amphetamine (AMP), Buprenorphine (BUP), Cocaine (COC), Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), Methadone (MTD), Opiates (OPI), Canabinoides (THC) |
| Formulario | Listo para usar (RTU) |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.