Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida de drogas de abuso - Tarjeta de inmersión de 4 parámetros (BUP10/BZD300/MTD300/OPI300)
Código de producto. 31454327 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Listo para usar (RTU)
Código de producto. Formulario
31454327 Listo para usar (RTU)
1 options
Código de producto. 31454327 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07RD706321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    1.80€ / 1 tests
    Ahorro 189.20€
    99% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
La prueba rápida de drogas de abuso - Tarjeta de inmersión de 4 parámetros es una prueba in vitro de un solo paso basada en inmunocromatografía.
La prueba rápida de drogas de abuso - tarjeta de inmersión se basa en el principio de reacción inmunoquímica específica entre anticuerpos y antígenos para analizar compuestos particulares en muestras de orina humana. El ensayo se basa en la competencia por el anticuerpo que se une. Cuando hay droga presente en la muestra de orina, compite con el conjugado de droga por la cantidad limitada de conjugado anticuerpo-colorante. Cuando la cantidad de fármaco es igual o mayor que el valor de corte, evitará la unión del conjugado del fármaco al anticuerpo. Por lo tanto, una muestra de orina positiva no mostrará una banda de color en la zona de la línea de prueba, lo que indica un resultado positivo, mientras que la presencia de una banda de color indica un resultado negativo. Hay una línea de control presente en la ventana de prueba que funciona como control de procedimiento. Esta banda de color siempre debe aparecer en la zona de la línea de control si el dispositivo de prueba se almacena en buenas condiciones y la prueba se realiza adecuadamente.
  • Con marcado CE
  • Está diseñado para la determinación cualitativa de sustancias farmacológicas y metabolitos en muestras de orina humana.
  • Pruebas a medida con combinaciones personalizadas
  • Más de 30 parámetros: anfetamina, benzodiazepina, barbitúrico, buprenorfina, cocaína, EDDP, ketamina, metanfetamina, MDMA, metadona, opiáceos, oxicodona, penciclidina, THC, propoxifeno, tramadol, antidepresivo tricíclico, metilfenidato, fentanilo, cannabis sintético, clonazepam, cotinina, alcohol
  • Parámetros de adulteración: oxidantes, lejía, clorocromato de piridinio, nitrito, creatinina, pH y gravedad específica
  • Para esta referencia, los parámetros y valores de corte son: Buprenorfina 10 ng/mL, Benzodiazepina 300 ng/mL, Metadona 300 ng/mL, Cocaína 300 ng/mL
Especificaciones
Marcado CE Autodeclarado
Clia Complexity No aplica
Analitos detectables Buprenorfina (BUP), Benzodiacepinas (BZO), Metadona (DTM), Cocaína (COC)
Formulario Listo para usar (RTU)