Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida de drogas de abuso - Tarjeta de prueba de alcohol
Código de producto. 31454318 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Listo para usar (RTU)
Código de producto. Formulario
31454318 Listo para usar (RTU)
1 options
Código de producto. 31454318 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07RD4014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    3.08€ / 1 tests
    Ahorro 321.92€
    99% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
La tarjeta de prueba de alcohol es una prueba in vitro de un solo paso basada en inmunocromatografía.
La prueba rápida de drogas de abuso - tarjeta de prueba de alcohol se basa en la alta especificidad de la alcohol oxidasa (AlOx) para el alcohol etílico en presencia de peroxidasa y un sustrato enzimático como la tetrametilbencidina (TMB). El color distintivo en la almohadilla reactiva se puede observar en menos de 20 segundos después de que las muestras de orina migran sobre la almohadilla de reacción con una concentración de alcohol etílico superior al 0,04 %. Cabe señalar que otros alcoholes, como el metílico, el propanílico y el alílico, desarrollarían un color similar en la almohadilla reactiva. Sin embargo, estos alcoholes normalmente no están presentes en la orina.
  • Con marcado CE
  • Está diseñado para la determinación cualitativa de alcohol en muestras de orina humana.
  • Para esta referencia el parámetro y el valor de corte son: Alcohol 40 mg/dL.
Especificaciones
Marcado CE Autodeclarado
Clia Complexity No aplica
Analitos detectables Alcohol
Formato Tarjeta de prueba
Formulario Listo para usar (RTU)