Learn More
Droxinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16446146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446146 100 mg 100 miligramos
16435608 10 mg 10 miligramos
16421777 50 mg 50 miligramos
16408307 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13267
MedChemExpress Droxinostat(NS41080) is a selective inhibitor of HDAC3, HDAC6, and HDAC8 with IC50 of 16.9, 2.47 and 1.46 μM, respectively; > 8-fold selective against HDAC3 and no inhibition to HDAC1, 2, 4, 5, 7, 9, and 10.
Droxinostat(NS41080) is a selective inhibitor of HDAC3, HDAC6, and HDAC8 with IC50 of 16.9, 2.47 and 1.46 μM, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Droxinostat
CAS 99873-43-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14ClNO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo NS 41080
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (615.54 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(C)=C1)OCCCC(NO)=O
Peso molecular (g/mol) 243.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.69
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death