Learn More
Droxicam, TRC
Código de producto. 30138688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138688 1 g 1 g
30134068 500 mg 500 miligramos
30007466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6898801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90101-16-9
Fórmula molecular C16 H11 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 357.34
Sinónimo 2H,5H-1,3-Oxazino[5,6-c][1,2]benzothiazine-2,4(3H)-dione, 5-methyl-3-(2-pyridinyl)-, 6,6-dioxide, Dobenam, Droxar, Droxicam, E 3128, E 318, Ombolan
Nombre IUPAC 5-metil-6,6-dioxo-3-piridina-2-il-[1,3]oxazino[5,6-c][1,2]benzotiazina-2,4-diona
SMILES CN1C2=C(OC(=O)N(C2=O)c3ccccn3)c4ccccc4S1(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Droxicam
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11N3O5S/c1-18-13-14(10-6-2-3-7-11(10)25(18,22)23)24-16(21)19(15(13)20)12-8-4-5-9-17-12/h2-9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0419