Learn More
Clorhidrato de drotaverina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Drotaverine Hydrochloride |
| CAS | 985-12-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H31 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 1-(3,4-diethoxybenzylidene)-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI,8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (9CI), Drotaverin hydrochloride, Drotaverine hydrochloride, Drotaverinium chloride, Drotin, Isodihydroperparine hydrochloride, NOSH-BRA, No-Spa, No-Spa hydrochloride, Tetraspasmin-Lefa |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-10,13-16,25H,5-8,11-12H2,1-4H3;1H/b20-13-; |
| SMILES | Cl.CCOc1ccc(\C=C\2/NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC |
| Nombre IUPAC | (1Z)-1-[(3,4-dietoxifenil)metilideno]-6,7-dietoxi-3,4-dihidro-2H-isoquinolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 433.97 |
| Mostrar más |