Learn More
Clorhidrato de drotaverina, TRC
Product Code. 30377558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30377558 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30377558 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD68970050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Drotaverine Hydrochloride
CAS 985-12-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H31 N O4 . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 1-(3,4-diethoxybenzylidene)-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI,8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (9CI), Drotaverin hydrochloride, Drotaverine hydrochloride, Drotaverinium chloride, Drotin, Isodihydroperparine hydrochloride, NOSH-BRA, No-Spa, No-Spa hydrochloride, Tetraspasmin-Lefa
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-10,13-16,25H,5-8,11-12H2,1-4H3;1H/b20-13-;
SMILES Cl.CCOc1ccc(\C=C\2/NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Nombre IUPAC (1Z)-1-[(3,4-dietoxifenil)metilideno]-6,7-dietoxi-3,4-dihidro-2H-isoquinolina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 433.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.202
Porcentaje de pureza >95