Learn More
Propionato de drostanolona, LoGiCal
Código de producto. 30457717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457717 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457717 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3574.00
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drostanolone Propionate
CAS 521-12-0
Nombres de analitos o componentes Drostanolone Propionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H36 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2MDTP, 32379, Drolban, Dromostanolone propionate, Drostanolone propionate, Emdisterone, MDHT, Masterid, Masteril, Masteron, Masterone, Medrotestron propionate, Medrotestrone propanoate, Medrotestrone propionate, Permastril, Prometholone, (2alpha,5alpha,17beta)-2-Methyl-17-(1-oxopropoxy)-androstan-3-one, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy-2alpha-methyl-, propionate (6CI,7CI,8CI), 17beta-Hydroxy-2alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one propionate, 17beta-Hydroxy-2alpha-methylandrostan-3-one propionate, 2alpha-Methyl-17beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-one 17-propionate, 2alpha-Methyl-17beta-propionoxy-5alpha-androstan-3-one, 2alpha-Methyl-4,5-dihydrotestosterone propionate, 2alpha-Methylandrostan-17beta-ol-3-one propionate, 2alpha-Methyldihydrotestosterone propionate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36O3/c1-5-21(25)26-20-9-8-17-16-7-6-15-12-19(24)14(2)13-23(15,4)18(16)10-11-22(17,20)3/h14-18,20H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16+,17+,18+,20+,22+,23+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)[C@H](C)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13-trimetil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 360.53
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.2664 g/mol