Learn More
Drospirenona, TRC
Código de producto. 30135440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135440 50 mg 50 miligramos
30041035 25 mg 25 miligramos
18003440 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD68950050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67392-87-4
Fórmula molecular C24 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 366.49
Sinónimo Drospirenone, 3-Oxo-6a,7a,15a,16a-tetrahydro-3'H,3' 'H-dicyclopropa[6,7:15,16]-17a-pregn-4-en-21,17-carbolactone, Spiro[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione, 1,3',4',6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21-hexadecahydro-10,13-dimethyl-, (2'S,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S)-, Spiro[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione, 1,3',4',6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21-hexadecahydro-10,13-dimethyl-, [6R-(6α,7α,8β,9α,10β,13β,14α,15α,16α,17β)]-, 1,2-Dihydrospirorenone, 17β-Hydroxy-6β,7β:15β,16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone, 3-Oxo-6β,7β:15β,16β-dimethylene-17α-pregn-4-en-21,17-carbolactone, 6β,7β:15β,16β-Dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, BRN 4765500, CCRIS 6523, Dihydrospirorenone, Drospirenona, ZK 30595
Nombre IUPAC (1R,2R,4R,10R,11S,14S,15S,16S,18S,19S)-10,14-dimetilspiro[hexaciclo[9.8.0.02,4.05,10.014,19.016,18]nonadec-5-ene-15,5'-oxolane]-2',7-dione
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drospirenone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2195