Learn More
Drospirenone, MedChemExpress
Código de producto. 16494237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494237 50 mg 50 miligramos
16468348 10 mg 10 miligramos
16438106 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0111
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
MedChemExpress Drospirenone(Dihydrospirorenone) is a synthetic progestin that is an analog to spironolactone.
Drospirenone(Dihydrospirorenone) is a synthetic progestin that is an analog to spironolactone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drospirenone
CAS 67392-87-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Dihydrospirorenone
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (136.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](OC3=O)(CC3)[C@@H](C4)[C@@H]4[C@@]1([H])[C@@]([C@@H]5[C@H]6C5)([H])[C@]([C@](C6=CC7=O)(CC7)C)([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 366.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid