Learn More
Heinz Herenz Tubo de cultivo de Drosophila
Código de producto. 30158400
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30158400 50 mL paquete de 400
1 options
Código de producto. 30158400 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1130718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.10€
    87.54€ / paquete de 400
    Ahorro 40.56€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de cultivo cilíndricos transparentes de PS para Drosophila.
  • Tubo de cultivo de Drosophila
  • PS
  • Cilíndrico
  • Transparente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Longitud (métrico) 95 mm
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Tipo de tapón No incluido
Tipo de producto Tubo de cultivo
Forma del fondo Plano