Learn More
N-óxido de dropropizina, Mikromol
Código de producto. 30459243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459243 25 mg
1 options
Código de producto. 30459243 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1017.010025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de dropropizina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Dropropizine N-Oxide
CAS 152323-00-7
Nombres de analitos o componentes D,L-Dropropizine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, (±)-, 1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, N-oxide, (±)-, Dropropizine N-Oxide, (±)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol N-Oxide, (±)-3-(1-Oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O3/c16-11-13(17)10-15(18)8-6-14(7-9-15)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCC(O)C[N+]1([O-])CCN(CC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-(1-óxido-4-fenilpiperazin-1-io-1-il)propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 252.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1474 g/mol