Learn More
Dropropizina, Mikromol™
Código de producto. 17922886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17922886 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17922886 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1017.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dropropizina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dropropizine
CAS 17692-31-8
Nombres de analitos o componentes Dropropizine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dropropizine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2
SMILES OCC(O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-(4-fenilpiperazin-1-il)propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 236.31
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1525 g/mol