Learn More
Azlon™ LDPE Dropping Pipets
Código de producto. 15573740
Cambiar vista
Click to view available options
Capacity: 5mL
Código de producto.
15573740 Capacity: 5mL
1 options
Código de producto. 15573740 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor PDH408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Constructed of polyethylene. Azlon™ LDPE Dropping Pipets includes integral squeezable bellows-type bulb.
  • Corrosion resistant and unbreakable in normal use
  • One-piece bellows dispenser
  • Plain stem of 7.5 mm diameter
Especificaciones
Material LDPE
Incluye Integral bellows-style bulb
Volumen (métrico) 5 mL
Tipo Pipeta