Learn More
BRAND™ Pipeta cuentagotas
Código de producto. 10122111 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10122111 1,8 mL paquete de 250
1 options
Código de producto. 10122111 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 125400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    113.84€ / paquete de 250
    Ahorro 164.16€
    59% Descuento
En stock
Construcción en polietileno de baja densidad (LDPE). La perilla de pipeta integral proporciona control de cuentagotas.
  • Construcción de polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Incluye una perilla de pipeta integral
  • Capacidad: 1,8 ml
  • Longitud: 98 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material LDPE
Incluye Perilla de pipeta integral
Volumen (métrico) 1,8 mL
Longitud (métrico) 98 mm
Tipo Pipeta cuentagotas