Learn More
Digi-Sense Miniconector de sonda magnética/de caída tipo T, expuesto a 10 pies. Cable trenzado de acero inoxidable
Código de producto. 11705049 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tiempo de análisis:
≥1,25 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tiempo de análisis Tamaño de la unidad
11705049 ≥1,25 s cada uno
1 options
Código de producto. 11705049 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0852586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    166.63€ / paquete de 1
    Ahorro 18.37€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Miniconector de sonda magnética/de caída tipo T diseñado para monitorear una amplia gama de superficies planas.
  • Se adhiere fácilmente a cualquier superficie ferrosa | Ideal para instalación a largo plazo.
  • La fuerza del imán es de 15 lb como máximo.
  • Tiempo de respuesta: 1,25 segundos o más.
  • Cada sonda viene con un código de colores. ANSI cables o conectores en espiral: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta.
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • Nota: el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
  • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
  • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
  • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
  • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
  • Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Especificaciones
Tiempo de análisis ≥1,25 s
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -200 °C a +260 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la instalación a largo plazo
máx. (imperial) -328 °F a +500 °F
Longitud (imperial) 1,5 in
Longitud (métrico) 30,48 m
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.