Learn More
Witeg™ Embudo cuentagotas
Código de producto. 10791814
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Número de junta:
14/23
29/32
Llaves de paso:
Sí
Sí, PTFE
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de junta Llaves de paso
10791814 250 mL 14/23 Sí
10178391 50 mL 29/32 Sí
10051873 50 mL 14/23 Sí
10002403 250 mL 29/32 Sí
10668083 100 mL 14/23 Sí, PTFE
10347243 250 mL 14/23 Sí, PTFE
10741924 25 mL 14/23 Sí
10357243 500 mL 29/32 Sí, PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10791814 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 1 850 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.86€
    110.57€ / paquete de 1
    Ahorro 12.29€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Witeg™ Los embudos de goteo están equipados con una llave de paso para transferir fluidos de manera controlada, gota a gota.
  • Embudos de goteo según DIN 12567
  • Cilíndrico
  • Tubo de ecualización de presión
  • Graduado
  • Llave de paso ST
  • Rosca-tuerca de retención
  • Construcción de vidrio borosilicatado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Certificaciones/conformidad DIN 12567
Graduado Sí
Incluye Tuerca de retención roscada
Graduaciones 5 mL
Número de junta 14/23
Llaves de paso Sí
Tipo de producto Embudo cuentagotas