Learn More
Witeg™ Embudo cuentagotas
Descripción
- Embudos de goteo según DIN 12567
- Cilíndrico
- Tubo de ecualización de presión
- Graduado
- Llave de paso ST
- Rosca-tuerca de retención
- Construcción de vidrio borosilicatado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12567 |
| Graduado | Sí |
| Incluye | Tuerca de retención roscada |
| Graduaciones | 1 mL |
| Número de junta | 29/32 |
| Llaves de paso | Sí |
| Tipo de producto | Embudo cuentagotas |