Learn More
Witeg™ Embudo de goteo con compensación de presión
Product Code. 10688115
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 ml
Llaves de paso:
ST 14/23
ST 29/32
ST-PTFE 29/32
Unit Size:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Llaves de paso Unit Size
10688115 100 mL ST-PTFE 29/32 -
11803881 500 ml ST 29/32 paquete de 2
10573814 100 mL ST 14/23 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10688115 Supplier Witeg™ Supplier No. 1 866 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.16€
    76.18€ / paquete de 1
    Ahorro 10.98€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice este embudo para añadir lentamente reactivos sensibles al aire en un entorno sellado. El embudo de goteo Witeg™ con compensación de presión facilita la adición de reactivos en forma de gota.
  • Compensación de la presión.
  • Graduada.
  • Paquete: 2 unidades.
Specifications
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio
Descripción Compensación de la presión
Graduado Sí
Graduaciones 2mL
Llaves de paso ST-PTFE 29/32