Learn More
Witeg™ Embudo de goteo con compensación de presión
Código de producto. 10573814
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 ml
Llaves de paso:
ST 14/23
ST 29/32
ST-PTFE 29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso unitSize
10573814 100 mL ST 14/23 -
11803881 500 ml ST 29/32 paquete de 2
10688115 100 mL ST-PTFE 29/32 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10573814 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 1 850 100
Utilice este embudo para añadir lentamente reactivos sensibles al aire en un entorno sellado. El embudo de goteo Witeg™ con compensación de presión facilita la adición de reactivos en forma de gota.
  • Compensación de la presión.
  • Graduada.
  • Paquete: 2 unidades.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio
Descripción Compensación de la presión
Graduado Sí
Graduaciones 2mL
Llaves de paso ST 14/23