Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudo de goteo, forma cónica, con tapón de PTFE
Código de producto. 11886184
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11886184 100 ml cada uno
11826214 1000 ml cada uno
11896144 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11886184 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04473702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00€
    74.77€ / paquete de 1
    Ahorro 19.23€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio borosilicatado. Para la transferencia de líquidos se utiliza un embudo de goteo Lenz Laborglasinstrumente™, de forma cónica, con tapón de PTFE. El embudo está equipado con una llave de paso que permite controlar el flujo.
  • Forma cónica con manguito NS y núcleo NS
  • Con tapón de PTFE
  • Con protección de válvula roscada
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de poro Calibre 2,5 mm
Material del tope Politetrafluoroetileno (PTFE)