Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudo de goteo, forma cónica con tapón de vidrio
Código de producto. 11876074
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11876074 50 ml cada uno
11866124 500 ml cada uno
11876114 1000 ml cada uno
11886144 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11876074 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04452802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato El embudo de goteo Lenz Laborglasinstrumente™, de forma cónica con tapón de vidrio se utiliza en el laboratorio para transferir líquidos. El embudo está equipado con una llave de paso que permite controlar el flu
  • Forma cónica con conector NS y cono NS
  • Con tapón de vidrio solido, con dispositivo de retención de rosca
  • Con etiqueta de inscripción, sin escala
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de poro 2,5 mm
Longitud total (métrico) 100 mm