Descripción
- Fabricado con vidrio de sodo-cálcico ámbar
- Incluye pipeta cuentagotas y perilla de caucho
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Material del cierre | Caucho |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |
| Tipo de tapón | Tope de junta esmerilada con perilla de caucho |