Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas, transparente, vidrio sodocálcico, con pipeta de vidrio esmerilado, completo con perilla
Código de producto. 11746818 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11746818 100 ml paquete de 10
11747991 50 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11746818 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 232702404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco cuentagotas de vidrio sodocálcico transparente.
Los frascos cuentagotas son adecuados para líquidos que deben dispensarse en pequeñas cantidades, especialmente gota a gota. Se suministra con una perilla y una pipeta de vidrio esmerilado. Hay disponibles pipetas y perillas de repuesto.
  • Pipeta de vidrio transparente con junta esmerilada estándar
  • Cierre hermético gracias a su junta cónica esmerilada estándar
  • Perilla de caucho natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 10/paq.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.