Learn More
Kautex™ Tapa cuentagotas& Boquilla para botella de LPDE de cuello estrecho
Código de producto. 15961421
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 10, 20 y 30 mL
Frasco de 1000 y 2000 mL
Frasco de 50, 100 y 200 mL
Frasco de 500 ml
Diámetro (métrico):
14mm
18 mm
25 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) unitSize
15961421 Frasco de 10, 20 y 30 mL 14mm paquete de 100
15951421 Frasco de 50, 100 y 200 mL 18 mm paquete de 100
15941421 Frasco de 500 ml 25 mm paquete de 100
10199230 Frasco de 500 ml 25 mm 1 PCS
12624487 Frasco de 1000 y 2000 mL 28 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15961421 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000072102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Rellene sus botellas de LDPE de cuello estrecho con el Kautex™ Tapa cuentagotas& Boquilla para botellas LPDE de cuello estrecho. Los frascos y tapones están envasados de forma conjunta como una sola unidad para simplificar los pedidos
  • Color: natural
  • LPDE
  • El cuentagotas incluye boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Incluye Boquilla
Tamaño de rosca (métrico) 00 mm
Acabado del cuello 00 mm
Tipo de producto Tapón con cuentagotas
Para utilizar con (equipo) Frasco de 10, 20 y 30 mL
Diámetro (métrico) 14mm