Learn More
Kautex™ Tapa cuentagotas& Boquilla para botella de LPDE de cuello estrecho
Código de producto. 12624487
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 10, 20 y 30 mL
Frasco de 1000 y 2000 mL
Frasco de 50, 100 y 200 mL
Frasco de 500 ml
Diámetro (métrico):
14mm
18 mm
25 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12624487 Frasco de 1000 y 2000 mL 28 mm cada uno
15961421 Frasco de 10, 20 y 30 mL 14mm paquete de 100
15951421 Frasco de 50, 100 y 200 mL 18 mm paquete de 100
15941421 Frasco de 500 ml 25 mm paquete de 100
10199230 Frasco de 500 ml 25 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12624487 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000072103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.00€
    0.51€ / paquete de 1
    Ahorro 0.49€
    49% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Rellene sus botellas de LDPE de cuello estrecho con el Kautex™ Tapa cuentagotas& Boquilla para botellas LPDE de cuello estrecho. Los frascos y tapones están envasados de forma conjunta como una sola unidad para simplificar los pedidos
  • Color: natural
  • LPDE
  • El cuentagotas incluye boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Incluye Boquilla
Tamaño de rosca (métrico) 00 mm
Acabado del cuello 00 mm
Para utilizar con (equipo) Frasco de 1000 y 2000 mL
Diámetro (métrico) 28 mm
Tipo de producto Tapón con cuentagotas