Learn More
Droperidol EP Impureza C (como cloruro), Mikromol™
Descripción
Droperidol EP Impureza C (como cloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-butyl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)pyridinium Chloride |
| CAS | 60373-76-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-butyl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)pyridinium Chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H19 F N3 O2 . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Droperidol Imp. C (EP), 1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-butyl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)pyridinium Chloride, 4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-pyridinium chloride, Droperidol Impurity C as Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18FN3O2.ClH/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28;/h1-2,4-5,7-12,14-15H,3,6,13H2;1H |
| SMILES | [Cl-].Fc1ccc(cc1)C(=O)CCC[n+]2ccc(cc2)N3C(=O)Nc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]piridin-1-io-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona |
| Mostrar más |