Learn More
BICASA Lavabo drop-in para columna de servicio serie MECC
Código de producto. 17477383 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
10 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17477383 10 in cada uno
1 options
Código de producto. 17477383 Proveedor BICASA N.º de proveedor MBVAFF
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Lavabo drop-in para columna de servicio serie MECC con fregadero de polipropileno moldeado completo con grifo de agua fría.
  • Lavabo «drop-in»
  • Empotrado dentro de la columna de servicio MECC
  • Panel moldeado de polipropileno con fregadero (L x An x P) 250 x 100 x 100 mm (útil)
  • Preparado para sujetar boquillas de agua: color blanco-gris antideslumbrante
  • Grifo de agua fría, acabado con pintura en polvo de epoxi resistente a ácidos
  • Identificación de líquidos (mango según EN 13792:2000)
Por favor, consulta con tu equipo de gestión de instalaciones y diseño de proyectos para la instalación en la construcción de tu laboratorio. El artículo se vende como un producto independiente, sin la instalación.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN 13792:2000
Color Gris claro
Material Polipropileno
Incluye Grifo de agua fría
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 250 mm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 100 mm
Fondo (imperial) 4 in
Fondo (métrico) 100 mm