Learn More
Dronedarone, MedChemExpress
Código de producto. 16418268
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16418268 10 mg 10 miligramos
16404157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16418268 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0016
MedChemExpress Dronedarone (SR 33589), a derivative of amiodarone (HY-14187), is a class III antiarrhythmic agent for the study of atrial fibrillation (AF) and atrial flutter.
Dronedarone is a potent blocker of multiple ion currents, including potassium current, sodium current, and L-type calcium current, and exhibits antiadrenergic effects by noncompetitive binding to β-adrenergic receptors. Dronedarone is a substrate for and a moderate inhibitor of CYP3A4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dronedarone
CAS 141626-36-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H44N2O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo SR 33589
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.61 mM)
SMILES CCCCC1=C(C2=C(C=CC(NS(C)(=O)=O)=C2)O1)C(C3=CC=C(C=C3)OCCCN(CCCC)CCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 556.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.76
Porcentaje de pureza 98.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation